Tisk…
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
MOLEM78224733EA 0 CZK
MOLEM78224733
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
MDL Number: MFCD01075170
CAS číslo: 110238-91-0