Tisk…
2-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL661759-10GEA 0 CZK
SIAL661759-10G
2-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2-Pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
MDL Number: MFCD00234080
CAS číslo: 15103-48-7
UN: 3261
ADR: 8,III