3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13101.36EA
13870
CZK
A13101.36
A13101.14
A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₃S MW: 159,16 g/mol Bod tání: ∼ 350 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006381 CAS číslo: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 ADR: 8,III |