Tisk…
3-Pyridinesulphonic acid
Dodavatel: Molekula
MOLEM30531969EA 0 CZK
MOLEM30531969
3-Pyridinesulphonic acid
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16
MDL Number: MFCD00006381
CAS číslo: 636-73-7
EINECS: 211-265-9