Tisk…
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40719.14EA 4770 CZK
40719.14 40719.22 40719.06
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sr
MW: 374,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070438
CAS číslo: 2457-02-5
EINECS: 219-536-3