Tisk…
2-Chlorothioxanthone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP559EA 8100 CZK
PROOBP559
2-Chlorothioxanthone
2-Chlorothioxanthone
Vzorec: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
MDL Number: MFCD00005067
CAS číslo: 86-39-5
EINECS: 201-667-2