Tisk…
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL607452-100MGEA 0 CZK
SIAL607452-100MG
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆]
Vzorec: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00190252
CAS číslo: 285977-78-8