Tisk…
Acetonitrile-[¹⁵N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487864-500MGEA 0 CZK
SIAL487864-500MG
Acetonitrile-[¹⁵N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Acetonitrile-[¹⁵N]
Vzorec: C₂H₃N
MDL Number: MFCD00084189
CAS číslo: 14149-39-4
UN: 1648
ADR: 3,II