Tisk…
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H27466.06EA 1110 CZK
H27466.06 H27466.14
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
2,2,4'-Tribromoacetophenone
Vzorec: C₈H₅Br₃O
MW: 356,84
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017858
CAS číslo: 13195-79-4
EINECS: 236-161-0
UN: 3261
ADR: 8,III