Tisk…
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L13798.14EA 2400 CZK
L13798.14 L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143242
CAS číslo: 5731-01-1
EINECS: 227-236-9