Tisk…
(R)-(-)-2-Decanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL557986-1GEA 2980 CZK
SIAL557986-1G
(R)-(-)-2-Decanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Decanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
MDL Number: MFCD03427199
CAS číslo: 33758-15-5