Tisk…
cis-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW372218-1KG-KEA 26610 CZK
SIALW372218-1KG-K SIALW372218-100G-K
cis-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-5-Octen-1-ol
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
MDL Number: MFCD00015569
CAS číslo: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9