Allyl methyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22514.14EA
1910
CZK
B22514.14
B22514.06
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Vzorec:
C₄H₈S MW: 88,17 g/mol Bod varu: 91…93 °C Hustota: 0,803 Bod vzplanutí: 18 °C (65 °F) |
MDL Number:
MFCD00008657 CAS číslo: 10152-76-8 EINECS: 233-422-0 ADR: 3,II |