Tisk…
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Dodavatel: Molekula
MOLE62080215-100GEA 11030 CZK
MOLE62080215-100G MOLE62080215-25G
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Vzorec: C₁₆H₃₃NaSO₃
MW: 328,49
MDL Number: MFCD00007528
CAS číslo: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6