Tisk…
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L06407.06EA 1640 CZK
L06407.06 L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025010
CAS číslo: 35192-74-6