Tisk…
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Dodavatel: Molekula
MOLE44958889-100GEA 21820 CZK
MOLE44958889-100G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30
MDL Number: MFCD00025010
CAS číslo: 35192-74-6