Tisk…
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
MOLEM15204747EA 0 CZK
MOLEM15204747
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30 g/mol
MDL Number: MFCD00025010
CAS číslo: 35192-74-6