Tisk…
Sodium-1-tetradecanesulphonate, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87191-10GEA 0 CZK
87191-10G
Sodium-1-tetradecanesulphonate, Supelco®
Sodium-1-tetradecanesulphonate
Vzorec: C₁₄H₂₉NaO₃S
MDL Number: MFCD00043415
CAS číslo: 6994-45-2