Tisk…
4-sec-Butylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53358.03EA 11400 CZK
H53358.03 H53358.MD
4-sec-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-sec-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179456
CAS číslo: 850568-56-8