Tisk…
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24408.06EA 3440 CZK
B24408.06 B24408.03
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Bod tání: 191…196 °C
MDL Number: MFCD01009697
CAS číslo: 123324-71-0
EINECS: 000-000-0