Tisk…
4-tert-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL480053-25GEA 0 CZK
SIAL480053-25G SIAL480053-5G
4-tert-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
MDL Number: MFCD01009697
CAS číslo: 123324-71-0