Tisk…
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L15584.06EA 5040 CZK
L15584.06 L15584.03
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093926
CAS číslo: 145240-28-4
EINECS: 000-000-0