Tisk…
4-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL521493-5GEA 0 CZK
SIAL521493-5G SIAL521493-1G
4-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
MDL Number: MFCD02093926
CAS číslo: 145240-28-4