Tisk…
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
Varování
L18011.06EA 14790 CZK
L18011.06
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
4-Pentylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₂
MW: 192,07
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00995151
CAS číslo: 121219-12-3