Tisk…
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52884.06EA 4090 CZK
H52884.06
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
4-Propylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00859261
CAS číslo: 134150-01-9