Tisk…
2,6-Diisopropylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL719714-1GEA 0 CZK
SIAL719714-1G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BO₂
MDL Number: MFCD16876786
CAS číslo: 363166-79-4