Tisk…
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52981.06EA 3510 CZK
H52981.06 H52981.03 H52981.14
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Bod tání: 76…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701512
CAS číslo: 216485-86-8