Tisk…
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53066.03EA 1210 CZK
H53066.03 H53066.06
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid ≥97%
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₂₁BO₃
MW: 236,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039169
CAS číslo: 136370-19-9