2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26795.03EA
3510
CZK
H26795.03
H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrF₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115890 CAS číslo: 86256-24-8 UN: 3265 ADR: 8,III |