3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L13101.03EA
1650
CZK
L13101.03
L13101.06
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Vzorec:
C₇H₇Br₂N MW: 264,96 Bod tání: 90…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151806 CAS číslo: 13194-73-5 |