Tisk…
3,5-Dibromo-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658367-5GEA 9690 CZK
SIAL658367-5G
3,5-Dibromo-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₇Br₂N
MW: 264,96 g/mol
MDL Number: MFCD00151806
CAS číslo: 13194-73-5