Tisk…
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L11005.14EA 8720 CZK
L11005.14 L11005.06
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Vzorec: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Bod varu: 140…141 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,44
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040826
CAS číslo: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4