Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26446.06EA 11530 CZK
H26446.06 H26446.03
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660350
CAS číslo: 518357-43-2
ADR: 8,III