Tisk…
4,6-Dichloro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL569240-5GEA 0 CZK
SIAL569240-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,05
MDL Number: MFCD00044074
CAS číslo: 30273-00-8