Tisk…
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B23265.14EA 3350 CZK
B23265.14 B23265.06
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Vzorec: C₈H₉ClS
MW: 172,68 g/mol
Bod varu: 245 °C
Hustota: 1,178
Bod vzplanutí: 104 °C (220 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013691
CAS číslo: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ADR: 8,III