Tisk…
6-Methylchromone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27002.03EA 1440 CZK
H27002.03 H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218598
CAS číslo: 38445-23-7