Tisk…
7-Amino-2-methylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578231-1GEA 0 CZK
SIAL578231-1G
7-Amino-2-methylchromone, Sigma-Aldrich®
7-Amino-2-methylchromone
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD04974088
CAS číslo: 30779-70-5