Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Varování
H53364.03EA 3570 CZK
H53364.03 H53364.06
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784336
CAS číslo: 157834-21-4