Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Varování
H28144.03EA 1460 CZK
H28144.03 H28144.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Bod tání: 104…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701538
CAS číslo: 352535-96-7