Tisk…
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52752.MDEA 2640 CZK
H52752.MD
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368679
CAS číslo: 163517-61-1