Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26144.03EA 7620 CZK
H26144.03
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062379
CAS číslo: 182344-16-7
EINECS: None