4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L18753.03EA
937
CZK
L18753.03
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Bod tání: 208…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863527 CAS číslo: 139911-27-6 EINECS: 000-000-0 |