Tisk…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Varování
B22874.06EA 6640 CZK
B22874.06
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236273
CAS číslo: 237761-81-8