Tisk…
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32171.03EA 1880 CZK
H32171.03 H32171.06
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236274
CAS číslo: 243863-39-0