Tisk…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20558.06EA 5800 CZK
B20558.06 B20558.03
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061251
CAS číslo: 208173-21-1