Tisk…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16501.06EA 4230 CZK
A16501.06 A16501.03
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061252
CAS číslo: 208173-24-4