Tisk…
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Varování
H33022.03EA 6250 CZK
H33022.03 H33022.MD
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687171
CAS číslo: 1323966-37-5