Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26267.MDEA 1700 CZK
H26267.MD H26267.03
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213635
CAS číslo: 771573-01-4
ADR: 8,III