Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26652.MDEA 1700 CZK
H26652.MD H26652.03
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213371
CAS číslo: 93071-82-0
EINECS: None
ADR: 8,III