Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
L19171.03EA 2130 CZK
L19171.03 L19171.MD
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 95%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Hustota: 1,050
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631531
CAS číslo: 261951-67-1
ADR: 8,III